Stampa…
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520713-10G PC520713-1G PC520713-5G
APOSPC520713-10GEA 1280 EUR
APOSPC520713-10G APOSPC520713-1G APOSPC520713-5G
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₅F₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698632
CAS Number: 1214358-15-2