Stampa…
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520712-10G PC520712-1G PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA 1040 EUR
APOSPC520712-10G APOSPC520712-1G APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698664
CAS Number: 1214333-17-1