1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520711-10G
PC520711-1G
PC520711-5G
APOSPC520711-10GEA
651
EUR
APOSPC520711-10G
APOSPC520711-1G
APOSPC520711-5G
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formula:
C₇H₄ClF₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14698548 CAS Number: 1214333-76-2 |