1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520706-10G
PC520706-1G
PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA
1160
EUR
APOSPC520706-10G
APOSPC520706-1G
APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14525560 CAS Number: 40788-04-3 |