Stampa…
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520703-10G PC520703-1G PC520703-5G
APOSPC520703-10GEA 1160 EUR
APOSPC520703-10G APOSPC520703-1G APOSPC520703-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525520
CAS Number: 1221272-94-1