Stampa…
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520701-1G PC520701-25G PC520701-5G
APOSPC520701-1GEA 118 EUR
APOSPC520701-1G APOSPC520701-25G APOSPC520701-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525531
CAS Number: 3764-36-1