4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₃F₃O₂ Peso molecolare: 210.2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14525503 CAS Number: 1204296-05-8 |