Stampa…
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520699-1G PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA 257 EUR
APOSPC520699-1G APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₉H₉F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525512
CAS Number: 50562-01-1