Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520693-1G PC520693-5G
APOSPC520693-1GEA 42.3 EUR
APOSPC520693-1G APOSPC520693-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C9H6BrF3O2
Peso molecolare: 283,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194218
CAS Number: 1161362-01-1
UN: 3261
ADR: 8,II