Stampa…
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520691-10G PC520691-1G PC520691-5G
APOSPC520691-10GEA 1630 EUR
APOSPC520691-10G APOSPC520691-1G APOSPC520691-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formula: C₇H₅F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194315
CAS Number: 34888-08-9