Stampa…
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 396 EUR
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12404951
CAS Number: 114468-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III