4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520685-10G
PC520685-1G
PC520685-5G
APOSPC520685-10GEA
1630
EUR
APOSPC520685-10G
APOSPC520685-1G
APOSPC520685-5G
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole
Formula:
C₅H₂F₆N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12546953 CAS Number: 651-34-3 |