Stampa…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520681-10G PC520681-1G PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA 931 EUR
APOSPC520681-10G APOSPC520681-1G APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546975
CAS Number: 106877-18-3