Stampa…
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520680-10G PC520680-1G PC520680-5G
APOSPC520680-10GEA 873 EUR
APOSPC520680-10G APOSPC520680-1G APOSPC520680-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546932
CAS Number: 111781-49-8