Stampa…
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520676-1G PC520676-5G
APOSPC520676-1GEA 199 EUR
APOSPC520676-1G APOSPC520676-5G
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Formula: C₅HBrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031583
CAS Number: 1186194-66-0