Stampa…
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520674-10G PC520674-1G PC520674-5G
APOSPC520674-10GEA 1230 EUR
APOSPC520674-10G APOSPC520674-1G APOSPC520674-5G
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₂Cl₂F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100166
CAS Number: 320-22-9