Stampa…
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520673-10G PC520673-1G PC520673-5G
APOSPC520673-10GEA 1000 EUR
APOSPC520673-10G APOSPC520673-1G APOSPC520673-5G
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃ClF₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100533
CAS Number: 320-30-9