Stampa…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520672-1G PC520672-5G PC520672-250MG
APOSPC520672-1GEA 148 EUR
APOSPC520672-1G APOSPC520672-5G APOSPC520672-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100557
CAS Number: 306960-74-7