1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520671-10G
PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA
698
EUR
APOSPC520671-10G
APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₆F₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100171 CAS Number: 81577-08-4 |