1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520666-1G
PC520666-500MG
PC520666-5G
APOSPC520666-1GEA
315
EUR
APOSPC520666-1G
APOSPC520666-500MG
APOSPC520666-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene
Formula:
C₈H₇F₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845816 CAS Number: 55805-03-3 |