Stampa…
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 572 EUR
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formula: C₇H₁₂F₂O
Punto di ebollizione: 207…213 °C
Densità: 1,1543 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847775
CAS Number: 178312-48-6