Stampa…
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520663-1G PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA 303 EUR
APOSPC520663-1G APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₃F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100527
CAS Number: 176214-12-3