Stampa…
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 21.9 EUR
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656367
CAS Number: 870063-60-8