Stampa…
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520660-1G PC520660-5G
APOSPC520660-1GEA 187 EUR
APOSPC520660-1G APOSPC520660-5G
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₅F₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226656
CAS Number: 1099597-68-8