Stampa…
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520659-1G PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA 222 EUR
APOSPC520659-1G APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₂F₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226681
CAS Number: 27059-24-1