Stampa…
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 210 EUR
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₅F₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226677
CAS Number: 1099597-76-8