1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520655-1G
PC520655-5G
APOSPC520655-1GEA
136
EUR
APOSPC520655-1G
APOSPC520655-5G
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₉H₆ClF₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845801 CAS Number: 1138444-94-6 |