Stampa…
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA 222 EUR
APOSPC520654-1G APOSPC520654-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Peso molecolare: 267,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847339
CAS Number: 154259-25-3