Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520653-1G PC520653-5G
APOSPC520653-1GEA 228 EUR
APOSPC520653-1G APOSPC520653-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226642
CAS Number: 1099597-75-7