1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520651-1G
PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA
193
EUR
APOSPC520651-1G
APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formula:
C₉H₇Cl₂F₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226648 CAS Number: 1099597-55-3 |