Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520647-10G PC520647-1G PC520647-5G
APOSPC520647-10GEA 908 EUR
APOSPC520647-10G APOSPC520647-1G APOSPC520647-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂ClF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226546
CAS Number: 1099597-36-0