Stampa…
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520645-10G PC520645-1G PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA 1160 EUR
APOSPC520645-10G APOSPC520645-1G APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226531
CAS Number: 1099598-18-1