Stampa…
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520643-1G PC520643-25G PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA 72.7 EUR
APOSPC520643-1G APOSPC520643-25G APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆ClF₃
Peso molecolare: 194,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226662
CAS Number: 93242-63-8