(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520642-1G
PC520642-500MG
PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA
315
EUR
APOSPC520642-1G
APOSPC520642-500MG
APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formula:
C₉H₉F₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226603 CAS Number: 161361-16-6 |