1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520641-1G
PC520641-5G
APOSPC520641-1GEA
257
EUR
APOSPC520641-1G
APOSPC520641-5G
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formula:
C₉H₉BrF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226516 CAS Number: 1099598-19-2 |