Stampa…
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-fluoropicolinate, Methyl 5-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520639-1G PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA 37.9 EUR
APOSPC520639-1G APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Methyl-5-fluoropicolinate
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845630
CAS Number: 107504-07-4