2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520638-10G
PC520638-5G
APOSPC520638-10GEA
580
EUR
APOSPC520638-10G
APOSPC520638-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₇H₆F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100538 CAS Number: 31181-54-1 |