Stampa…
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 176 EUR
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₆H₁₀F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226599
CAS Number: 64196-43-6