4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520633-10G
PC520633-1G
PC520633-5G
APOSPC520633-10GEA
1630
EUR
APOSPC520633-10G
APOSPC520633-1G
APOSPC520633-5G
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₉H₅ClF₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226668 CAS Number: 1099597-50-8 |