Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520623-1G PC520623-5G
APOSPC520623-1GEA 206 EUR
APOSPC520623-1G APOSPC520623-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₅ClF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226667
CAS Number: 1099597-48-4