Stampa…
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520622-1G PC520622-5G
APOSPC520622-1GEA 164 EUR
APOSPC520622-1G APOSPC520622-5G
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226536
CAS Number: 1186194-75-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III