Stampa…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520621-10G PC520621-1G PC520621-5G
APOSPC520621-10GEA 1160 EUR
APOSPC520621-10G APOSPC520621-1G APOSPC520621-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226644
CAS Number: 128073-05-2