Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520620-10G PC520620-1G PC520620-5G
APOSPC520620-10GEA 1280 EUR
APOSPC520620-10G APOSPC520620-1G APOSPC520620-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226699
CAS Number: 112290-04-7