Stampa…
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520618-10G PC520618-1G PC520618-5G
APOSPC520618-10GEA 1050 EUR
APOSPC520618-10G APOSPC520618-1G APOSPC520618-5G
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆HCl₂F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100554
CAS Number: 1099598-11-4