1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520615-25G
PC520615-5G
APOSPC520615-25GEA
1050
EUR
APOSPC520615-25G
APOSPC520615-5G
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₆BrF₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10697865 CAS Number: 155820-88-5 |