Stampa…
4-Ethylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520611-10G PC520611-1G PC520611-5G
APOSPC520611-10GEA 0 EUR
APOSPC520611-10G APOSPC520611-1G APOSPC520611-5G
4-Ethylbenzotrifluoride 97%
4-Ethylbenzotrifluoride
Formula: C₉H₉F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100540
CAS Number: 27190-69-8