Stampa…
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520608-10G PC520608-5G
APOSPC520608-10GEA 616 EUR
APOSPC520608-10G APOSPC520608-5G
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100539
CAS Number: 1099597-98-4