Stampa…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1400 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697687
CAS Number: 186593-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III