Stampa…
3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520604-1G PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA 210 EUR
APOSPC520604-1G APOSPC520604-5G
3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₂N
Peso molecolare: 129,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226584
CAS Number: 76541-44-1