2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520603-1G
PC520603-500MG
PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA
257
EUR
APOSPC520603-1G
APOSPC520603-500MG
APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula:
C₇H₂F₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10697912 CAS Number: 188781-46-6 |